About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23NO4
CAS号:
分子量:
365.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3