Merck
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
别名:
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H25BrN2
CAS号:
分子量:
433.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
表单
solid
质量水平
组成
Dye content, 95%
mp
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
SMILES字符串
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)