物料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
针尺寸
25 ga (blunt tip)
特点
no dead volume
sample contained in needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 86250
针长度
70 mm (2.75 in.)
体积
0.5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3