主要文件
20980-U
Hamilton® 注射器,7000 系列
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
别名:
Precision Syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
24 ga (bevel tip)
特点
Sample contained in needle (no dead volume)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 88011
针长度
70 mm (2.75 in.)
体积
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 快速小体积进样
  • 让针头充满样品以消除死体积
  • 进样压力高达 6000psi 时不会渗漏
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)