Merck
21286
Supelco
(1R)-(+)-莰烷酰氯
for chiral derivatization, ≥97.0%
别名:
(1R)-3-氧代-4,7,7-三甲基-2-氧杂双环[2.2.1]庚烷-1-甲酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13ClO3
分子量:
216.66
Beilstein:
4842302
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
等級
for chiral derivatization
產品線
ChiraSelect
化驗
≥97.0% (AT)
≥97.0%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
67-70 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
PAXWODJTHKJQDZ-ZJUUUORDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)