Merck
65363
Supelco
(R)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
别名:
(R)-(-)-MTPA-Cl, Mosher 酸氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
CAS号:
分子量:
252.62
Beilstein:
3591563
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for chiral derivatization
品質等級
產品線
ChiraSelect
化驗
≥99.0% (AT)
≥99.0%
光學活性
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(R)-(-)-a-甲氧基-a-(三氟甲基)苯乙酰氯 (Mosher′s acid chloride)通常被用作手性衍生剂。本品通常以对映体纯形式提供。它能够与醇和胺形成非对映异构体。
應用
它是一种即用型试剂,用于测定衍生化后醇类和胺类的对映体纯度;doi:10.1038/nprot.2007.354
它被用于衍生化D-阿拉伯糖醇和L-阿拉伯糖醇样品,以便通过高效薄层色谱(HPTLC)分析研究非对映异构体的拆分。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
请注意,R(-)-MTPA-Cl衍生自S(-)-MTPA
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
Characterization of GDP-alpha-D-arabinopyranose, the precursor of D-Arap in Leishmania major lipophosphoglycan.
Schneider, Pascal, Malcolm J. McConville, and M. A. Ferguson.
The Journal of Biological Chemistry, 269.28, 18332-18337 (1994)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
S. Yamaguchi et al.
Asymmetric Synthesis, 1 (1983)
J.A. Dale et al.
Journal of the American Chemical Society, 95, 512-512 (1973)