Merck
182435
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
别名:
PS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
表单
pellets
分子量
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
密度
1.05 g/mL at 25 °C
包装形式
neat
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)