Merck
17119
Millipore
气单胞菌选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Aeromonas spp.
應用
用于选择性分离气单胞菌菌种的抗生素添加剂。
成分
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)