等级
for inorganic trace analysis
质量水平
蒸汽压
23.3 mmHg ( 30 °C)
表单
liquid
保质期
~5 yr
浓度
25-35%
30 % (w/w)
密度
1.11 g/mL at 20 °C
痕量阴离子
bromide (Br-): ≤10 μg/kg
chloride (Cl-): ≤25 μg/kg
fluoride (F-): ≤1000 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤250 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 μg/kg
痕量阳离子
Ag: ≤0.01 μg/kg
Al: ≤0.2 μg/kg
As: ≤0.05 μg/kg
Au: ≤0.01 μg/kg
B: ≤0.3 μg/kg
Ba: ≤0.05 μg/kg
Be: ≤0.01 μg/kg
Bi: ≤0.01 μg/kg
Ca: ≤2 μg/kg
Cd: ≤0.01 μg/kg
Ce: ≤0.01 μg/kg
Co: ≤0.01 μg/kg
Cr: ≤0.05 μg/kg
Cs: ≤0.01 μg/kg
Cu: ≤0.05 μg/kg
Dy: ≤0.01 μg/kg
Er: ≤0.01 μg/kg
Eu: ≤0.01 μg/kg
Fe: ≤0.2 μg/kg
Ga: ≤0.01 μg/kg
Gd: ≤0.01 μg/kg
Ge: ≤0.01 μg/kg
Hf: ≤0.01 μg/kg
Hg: ≤0.1 μg/kg
Ho: ≤0.01 μg/kg
In: ≤0.01 μg/kg
Ir: ≤0.01 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.01 μg/kg
Li: ≤0.01 μg/kg
Lu: ≤0.01 μg/kg
Mg: ≤0.2 μg/kg
Mn: ≤0.01 μg/kg
Mo: ≤0.01 μg/kg
N: ≤2000 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.01 μg/kg
Nd: ≤0.01 μg/kg
Ni: ≤0.05 μg/kg
Os: ≤0.05 μg/kg
Pb: ≤0.1 μg/kg
Pd: ≤0.01 μg/kg
Pr: ≤0.01 μg/kg
Pt: ≤0.1 μg/kg
Rb: ≤0.01 μg/kg
Re: ≤0.01 μg/kg
Rh: ≤0.01 μg/kg
Ru: ≤0.01 μg/kg
Sb: ≤0.02 μg/kg
Sc: ≤0.05 μg/kg
Se: ≤0.05 μg/kg
Sm: ≤0.01 μg/kg
Sn: ≤0.01 μg/kg
Sr: ≤0.01 μg/kg
Tb: ≤0.01 μg/kg
Te: ≤0.01 μg/kg
Th: ≤0.01 μg/kg
Ti: ≤0.1 μg/kg
Tl: ≤0.01 μg/kg
Tm: ≤0.01 μg/kg
U: ≤0.01 μg/kg
V: ≤0.01 μg/kg
W: ≤0.02 μg/kg
Y: ≤0.01 μg/kg
Yb: ≤0.01 μg/kg
Zn: ≤0.2 μg/kg
Zr: ≤0.01 μg/kg
SMILES字符串
OO
储存温度
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Smartphone-Integrated Automated Sensor Employing Electrochemically Engineered 3D Bimetallic Nanoflowers for Hydrogen Peroxide Quantification in Milk: 这项创新研究介绍了高纯度过氧化氢在开发检测牛奶中过氧化氢水平的传感器中的应用,此研究集成了先进的食品安全和质量保证技术(Kumari et al., 2024)。
- Assessment of new hydrogen peroxide activators in water and comparison of their active species toward contaminants of emerging concern: 本研究使用过氧化氢溶液评估水处理工艺中的新型活化剂,证明了它们在环境检测和补救工作中的关键作用(Farinelli et al., 2024)。
- Albumin suppresses oxidation of Ti-Nb alloy in the simulated inflammatory environment: 在材料科学研究中,过氧化氢溶液用于研究生物医学合金的抗氧化性,突出了它们在开发耐用和安全的医疗植入物中的重要性(Sotniczuk et al., 2024)。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter