Key Documents
1.08600
SAFC
过氧化氢
35%
制药生产
别名:
过氧化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2O2
CAS号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352304
蒸汽壓力
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質等級
形狀
liquid
濃度
35%
pH值
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Hydrogen peroxide shows potent and broad-spectrum antimicrobial effects and can be used in pharmaceutical processes.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1