蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
52.2 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
345 °C
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI 密鑰
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
44.6 °F - closed cup
閃點(°C)
7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter