Merck
09660
Sigma-Aldrich
N-[2-(Fmoc-氨基)-乙基]-Gly-O-tBu 盐酸盐
≥98.0% (HPLC)
别名:
N-[2-(Fmoc-氨基)-乙基]甘氨酸叔丁酯 盐酸盐, [2-(Fmoc-氨基)乙氨基]乙酸叔丁酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H28N2O4 · HCl
分子量:
432.94
Beilstein:
7240947
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
InChI key
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
其他说明
制备 FMOC-保护的 PNA(肽核酸)单体的结构单元。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Challa et al.
Tetrahedron Letters, 40, 419-419 (1999)
S.A. Thompson et al.
Tetrahedron, 51, 6179-6179 (1995)