Merck
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-氨基-1-苯乙醇
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(S)-α-(氨基甲基)苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
Beilstein:
2412760
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
SMILES 字串
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)