化驗
≥98.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-157 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
形式
neat
SMILES 字串
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 配位聚合物的氟传感:本文使用三苯基氧化膦开发镧基配位聚合物用于选择性氟传感,说明它可用于分子内质子转移以提升检测能力(Singh et al., 2024)。
- NMR屏蔽计算:本文研究三苯基氧化膦的溶剂效应与磷-31 NMR屏蔽计算,说明它可用于计算化学,增加分子相互作用知识(Calcagno et al., 2024)。
- 氢键表征:本文研究三苯基氧化膦与取代苯酚的相互作用,分析磷-氧伸缩谱带的位移以鉴定氢键,增进我们对膦氧化物分子动态学的了解(Kostin et al., 2024)。
- 应用进展:本综述探讨三苯基氧化膦传统用途外的更广泛应用,着重于它在各种化学转化中的作用,以及催化反应应用潜力(Zhang and Han, 2024)。
- 与镧的共价结合研究:使用X射线吸收光谱和密度泛函理论分析形成镧与三苯基氧化膦共价键时4f轨道的作用,增进了解这些复合物的电子结构和成键行为 (Zhang et al., 2024)。
分析報告
根据质量平衡原理计算纯度,并在 CoA 中提出。
其他說明
离子迁移率:160 Å2 [M+H]+ and 179.6 Å2 [M+Na]+的TWCCSN2值
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 08902是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 08902是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学图书馆的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
356.0 °F
閃點(°C)
180 °C