About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2
CAS号:
分子量:
200.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0%
旋光性
[α]/D -3.0±0.5°, c = 1 in DMF
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
WUOQXNWMYLFAHT-QMMMGPOBSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3