主要文件
07318
Sigma-Aldrich
磁性氧化铁纳米粒子
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
别名:
氧化铁纳米粒子,磁性
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.23
表单
liquid
包含
oleic acid as stabilizer
组成
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
浓度
in heptane
直径
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
粒径
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
密度
0.69 g/mL at 20 °C
分析说明
Z 均粒径:~33nm
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F
闪点(°C)
-4 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)