Merck
05832
Supelco
全顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯
analytical standard
别名:
DHA 甲酯, Fame 22:6n-3, 全顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H34O2
CAS号:
分子量:
342.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
官能基
ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChI 密鑰
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
全-顺式-4、7、10、13、16、19-二十二碳六烯酸甲酯属于极长链脂肪酸甲酯类。
應用
该分析标准品也可用于:
  • 与四极飞行时间质量分析器(GC-QTOF)结合建立气相色谱法,以通过大气压化学电离源(APCI)来检测4种不同鱼类的12份眼睛样本中11种极长链多不饱和脂肪酸(VLU-PUFA)甲酯
  • 采用气相色谱-质谱(GC-MS)法分析二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸,即在甲基酯化后通过pH区带逆流色谱从鱼油样品中分离
  • 在对从六种海产品样本进行超声细胞破碎机萃取衍生成甲酯后采用气相色谱联用火焰离子化检测器(GC-FID)测定二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的含量
  • 优化毛细管区带电泳-直接吸收紫外检测法(CZE-UV)以测定10种不同的市售omega-3补充剂样品甲基化后的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的含量
  • 采用气相色谱法-串联质谱法(GC-MS/MS)及氨诱导化学电离(CI)同时检测人血细胞中45种甲基衍生化脂肪酸
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)