Merck
05563
Sigma-Aldrich
3-乙氧基-3-亚胺丙酸乙酯 盐酸盐
technical, ≥85%
别名:
Diethyl malonmonoimidate 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO3·HCl
CAS号:
分子量:
195.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
质量水平
方案
≥85%
官能团
amine
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CCOC(=N)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)