About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
215.68
Beilstein:
8083915
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0%
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
white to faint beige
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
MQTMGKGSJOPWJW-FVGYRXGTSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3