Merck
21625
Sigma-Aldrich
DL-β-高亮氨酸
≥99.0% (NT)
别名:
(±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid, (±)-3-氨基-5-甲基己酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO2
CAS号:
分子量:
145.20
Beilstein:
4739227
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222-228 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves