Merck
02580
Sigma-Aldrich
O-[(乙氧羰基)氰基亚甲基氨基]-N,N,N′,N′-四甲基脲四氟硼酸酯
≥98.0% (CHN)
别名:
TOTU
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CC(CN)=NOC[N(CH3)2]=N(CH3)2BF4
分子量:
328.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (CHN)
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
144-145 °C
145 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)\C(=N/O\C(N(C)C)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1/b12-8-;
InChI 密鑰
FPQVGDGSRVMNMR-JCTPKUEWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
Watson-Crick pairing of oligonucleotides
Esterification of nucleosides to solid phase supports
Reagent for:
Synthesis of selective integrin avβ3 antagonists
Design and synthesis of double stranded DNA libraries
Preparation of conformationally contrained β-amino acid derivatives
Synthesis and application of methyleneoxy pseudopeptide building blocks
其他說明
用于多肽合成的新型脲阳离子偶联试剂,适用于临界条件
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
W. Konig et al. et al.
Proc. 21st Eur. Pept. Symp.: Peptides 1990 null