Merck
00400585
(-)-乙酸冰片酯
primary reference standard
别名:
内型-(1S)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O2
CAS号:
分子量:
196.29
Beilstein:
2502036
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽壓力
0.6 mmHg ( 20 °C)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI 密鑰
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 - 194.0 °F
閃點(°C)
85 - 90 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)