40-4001
1 of 10
Sigma-Aldrich
105945
酚酞
Supelco
1.07233
114510
甲基橙
68250
1.07227
Phenolphthalein solution 1% in ethanol
1.01322
甲基橙(C.I.13025)
X4126
二甲苯青FF
319236
酚酞 溶液
1.01323
Methyl orange solution 0.1%
1.09137
氢氧化钠 溶液
liquid
available only in Japan
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?