Merck
37-0525
Sigma-Aldrich
硬脂酸锌
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
别名:
十八酸 锌盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
CAS号:
分子量:
632.33
Beilstein:
3919706
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
SAJ first grade
形狀
solid
自燃溫度
1454 °F
成份
Zn, 10.3-10.7%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zinc
存貨情形
available only in Japan
mp
128-130 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
530.6 °F
閃點(°C)
277 °C