Merck
394017
Sigma-Aldrich
三氟乙酸锌 水合物
别名:
三氟乙酸 锌盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(CF3COO)2 · xH2O
分子量:
291.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
3719156
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
组成
Zn, ≤21.8% EDTA titration
反应适用性
reagent type: catalyst
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications