等级
JIS special grade
方案
≥99.0%
表单
solid
存货情况
available only in Japan
pH值(酸碱度)
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK
WGK 1