等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99%
光學活性
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
雜質
≤0.005% insolubles
損耗
15.61-15.71% loss on drying
pH值
7.0-9.0
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)