等級
JIS special grade
化驗
≥99.0%
形狀
crystalline
存貨情形
available only in Japan
pH值
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
SMILES 字串
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3