Merck
24-3460
Sigma-Aldrich
六氯铂酸钾
JIS special grade, ≥99.0%
别名:
六氯化铂 (IV) 钾, 六氯化铂二钾, 六氯铂酸二钾, 氯化铂钾, 氯铂酸钾, 铂氯化钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PtCl6
CAS号:
分子量:
485.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
JIS special grade
化驗
≥99.0%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: platinum
存貨情形
available only in Japan
pH值
3-4
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges