Merck
19-1730
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate hydrate
JIS special grade, ≥95.0%
别名:
Mercury nitrate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(NO3)2
分子量:
324.60 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352300
等級
JIS special grade
化驗
≥95.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3