Merck
83381
Sigma-Aldrich
硝酸汞(II) 一水合物
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (T)
别名:
硝酸汞 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS号:
分子量:
342.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥98.5% (T)
形狀
powder or crystals
燃燒殘留物(還原後)
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI 密鑰
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An ion-imprinted polymer for the selective extraction of mercury (II) ions in aqueous media.
Batlokwa BS, et al.
Water SA , 38(2), 255-260 (2012)
Factors affecting Hg (II) adsorption on hybrid nanostructured silicas: influence of the synthesis conditions.
Perez-Quintanilla D and Sierra I.
Journal of Porous Materials, 21(1), 71-80 (2014)