About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
CAS号:
分子量:
430.56
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
推荐产品
等级
SAJ special grade
方案
≥99.0%
存货情况
available only in Japan
SMILES字符串
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
InChI key
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3