Merck
01-3060
Sigma-Aldrich
硝酸铝 溶液
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
别名:
Aluminum nitrate solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
表单
liquid
存货情况
available only in Japan
浓度
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
适用性
suitable for atomic absorption spectrometry
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)