Merck
TAQNTKB
Roche
含dNTP的KAPA Taq PCR试剂盒
别名:
PCR试剂盒, taq
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.54
儲存期限
≤18 mo.
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart: no
包裝
pkg of 250 U (KK1008)
pkg of 2500 U (BK1001)
pkg of 500 U (KK1016)
pkg of 5000 U (BK1003)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA-Taq是以包含除引物和模板之外所有其他PCR所需成分的2X ReadyMix形式进行提供的。仅需加入PCR级的水以补足至所需的反应体积。KAPA Taq缓冲液A(及带有染料的KAPA Taq缓冲液)属于标准的Tris-硫酸铵基缓冲液,而KAPA Taq缓冲液B则是一种Tris-氯化钾缓冲液,使其能够在扩增循环完成后便捷地通过琼脂糖凝胶电泳对PCR产物直接进行分析。所有的KAPA Taq缓冲液都是10X的缓冲液,含有15 mM MgCl2(1.5 mM的1X)。KAPA Taq DNA聚合酶可结合任何pH 8.3或更高的标准Taq缓冲液进行使用。
應用
KAPA Taq PCR 试剂盒(含 dNTP)已被用于:
  • 高通量 PCR
  • 扩增低拷贝 DNA 模板
  • 多重 PCR
  • 复杂模板的特异性扩增
  • RT-PCR
  • 定量聚合酶链式反应(qPCR)
生化/生理作用
KAPA Taq DNA聚合酶是基于嗜热细菌水生嗜热杆菌的一种单亚基野生型Taq DNA聚合酶。KAPA Taq和KAPA Taq HotStart® DNA聚合酶具有5′→3′聚合酶以及5′→3′外切酶活性,但不存在3′ → 5′外切酶(校正)活性。该酶的错误率为大约每结合2.2 x 105个核苷酸出现1次错误。在热启动配方中,KAPA Taq是与一种专有的抗体相结合的,能够使得酶失活直至第一个变性步骤,从而消除了假扩增产物并提高了反应效率和灵敏度。
特點和優勢
优越性能
  • 提高了灵敏度、特异性和产量。
  • 新的缓冲液配方有利于特异性引物退火,带来特定产物的更高产量。
临时速记:
  • KAPA Taq HotStart® DNA 聚合酶可以取代现有方案中的任何商业热启动Taq DNA聚合酶。考虑到缓冲液处方的差异,可能需要优化最终的MgCl2浓度和退火温度。
  • KAPA Taq HotStart Buffer 是一种独特配方的缓冲液,可提供更高的特异性和灵敏度,并改善富含 GC 和 AT 模板的扩增。
  • KAPA Taq HotStart Buffer 不含 MgCl2;MgCl2 (25 mM) 单独供应,以便在反应设置过程中具有更大的灵活性。
  • KAPA Taq HotStart PCR Kit 适用于从基因组 DNA 中扩增长达 3.5kb 的片段,或从较不复杂的靶标中扩增 5kb 的片段。
品質
每批 KAPA Taq HotStart DNA 聚合酶经确认含 <2% 污染蛋白 (Agilent protein 230 Assay)。KAPA Taq HotStart PCR 试剂盒经过严格的质量控制测试,没有污染的外切和内切核酸酶活性,满足 DNA 污染水平方面的严格要求。
準備報告
使用前务必确保产品已完全解冻并混合。试剂可在 4°C 保存,供短期使用(最长 1 个月)。恢复 -20°C 长期储存。
其他說明
仅限研究用途,不可用于诊断。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA Taq DNA Polymerase 5 U/µL
  • 10X KAPA Taq Buffer A
  • 10X KAPA Taq Buffer B
  • MgCl2 25 mM
  • KAPA dNTP Mix 10 mM each
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Marco L Leung et al.
Genome biology, 16, 55-55 (2015-04-09)
Single-cell genome sequencing methods are challenged by poor physical coverage and high error rates, making it difficult to distinguish real biological variants from technical artifacts. To address this problem, we developed a method called SNES that combines flow-sorting of single
Dispersion quality of amine functionalized multiwall carbon nanotubes plays critical roles in polymerase chain reaction enhancement.
Yuce M and Hikmet B
Journal of Nanoparticle Research, 16(12), 2768-2768 (2014)
Li-Li Guo et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(6), 5394-5402 (2018-05-31)
Viral vectors represent a potential strategy for the treatment of human malignant tumors. Currently, recombinant adenovirus vectors are commonly used as gene therapy vehicles, as it possesses a proven safety profile in normal human cells. The recombinant adenovirus system has
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.