生物来源
Escherichia coli (infected with phage T4amN134/amBL292/amE218)
质量水平
表单
solution
包装
pkg of 100 μg (10972983001)
pkg of 500 μg (10972991001)
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
~8.0
储存温度
−20°C
一般描述
通过研究证实,当反应中包含 0.5~1.0 nmol 的蛋白质时,T4 基因 32 蛋白质可提高长 PCR 产品的产量。T4 基因 32 蛋白也被证实可以增加从含有腐植酸的样本中扩增的 PCR 产物的产量。当 PCR 中包含 T4 基因 32 蛋白时(浓度为 2.5 μg/100μl),腐植酸的抑制作用降低 7 倍。
该蛋白分离自 T4 基因 33、35 和 58-61 缺陷的三突变体 T4amN134/amBL292/amE 219。
该蛋白分离自 T4 基因 33、35 和 58-61 缺陷的三突变体 T4amN134/amBL292/amE 219。
特异性
T4 基因 32 蛋白是由噬菌体 T4 基因组的基因 32 编码的单链特异性、螺旋失稳蛋白。在感染 T4 噬菌体的大肠杆菌细胞中 DNA 的复制和基因重组是必需的。
应用
T4 基因 32 蛋白是一种单链特异性 DNA 结合蛋白。可用于:
- PCR 优化(见下文“产品描述”。)
- 刺激 体外 DNA 合成
- DNA 或 RNA 单链区域的稳定性
- 位点特异性突变实验(用 T4 DNA 聚合酶和 T4 DNA 连接酶)
- 帮助限制酶消化完成
- q-PCR
质量
无污染物
T4 基因 32 蛋白与作为潜在核酸酶底物的各种核酸共同孵育。结果通过凝胶电泳进行分析。基于这些检测,根据当前质量控制程序,在制备液中未检出以下物质:
T4 基因 32 蛋白与作为潜在核酸酶底物的各种核酸共同孵育。结果通过凝胶电泳进行分析。基于这些检测,根据当前质量控制程序,在制备液中未检出以下物质:
- 非特异性外切和内切核酸酶
- 单链 dna 酶(切口活性)
- 单链特异性核酸外切酶
- 核糖核酸酶
外形
蛋白溶液,1-10 mg/mL,在储存缓冲液(20 mM Tris-HCl、100 mM NaCl、1 mM EDTA、0.5 mM DTT、50% 甘油 [v/v],pH 值约 8.0)中
制备说明
工作浓度: 1~10 mg/mL
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
M Bittner et al.
The Journal of biological chemistry, 254(19), 9565-9572 (1979-10-10)
Detailed procedures are presented which allow reproducible preparation of T4 gene 32 protein, a helix-destabilizing protein essential for DNA replication and genetic recombination in T4 bacteriophage-infected Escherichia coli cells. Although 32 protein can be purified to better than 99% homogeneity
Pauline Jacob et al.
International journal of environmental research and public health, 12(3), 2967-2983 (2015-03-13)
A two-year monitoring program of Cryptosporidium parvum oocysts, Giardia duodenalis cysts, Escherichia coli, Clostridium perfringens spores and adenovirus was conducted in three large rivers in France used for recreational activities and as a resource for drinking water production. Fifty-liter river