质量水平
用途
sufficient for 150 reactions
sufficient for 400 reactions
sufficient for 800 reactions
保质期
≤18 mo.
特点
High Fidelity PCR
Long & Accurate PCR
dNTPs included
hotstart
包装
pkg of 100 U (KK3501)
pkg of 250 U (KK3502)
pkg of 500 U (KK3503)
制造商/商品名称
Roche
技术
PCR: suitable
输入
purified DNA
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
KAPA Long Range PCR 系统是 Taq DNA 聚合酶和具有校对能力的工程古细菌(B 族)DNA 聚合酶的混合物。这种双酶系统专门设计用于支持远程和/或敏感的 PCR,并且比 Taq 聚合酶具有 3-4 倍的高保真度。在热启动配方中,KAPA Long Range 与专有抗体结合,在第一个变性步骤之前使酶失活,消除假扩增产物,提高反应效率和灵敏度。
KAPA Long Range 也以 2X ReadyMix 格式提供,带有上样染料,包含 PCR 所需的所有组分(引物和模板除外)。反应缓冲液中的上样染料可让您直接将 PCR 产物上样到琼脂糖凝胶上,无需额外的步骤。
KAPA Long Range 也以 2X ReadyMix 格式提供,带有上样染料,包含 PCR 所需的所有组分(引物和模板除外)。反应缓冲液中的上样染料可让您直接将 PCR 产物上样到琼脂糖凝胶上,无需额外的步骤。
应用
KAPA 长片段(Long Range)试剂用于:
- 长靶标和/或低量扩增
- 标准中短程 PCR
- T-A 克隆
- 用于新一代 DNA 测序的靶向样本富集
- 聚合酶链式反应 (PCR)
生化/生理作用
KAPA Taq 热启动(HotStart)® DNA聚合酶和改良古细菌(B型)DNA聚合酶均具有5'→3'聚合酶活性,但只有KAPA Taq 热启动(HotStart) DNA聚合酶具有5'→3'核酸外切酶活性,只有 B 型 DNA 聚合酶具有3′→5′核酸外切酶(校对)活性。 KAPA 长片段热启动(LongRange HotStart)的保真度比Taq DNA 聚合酶的保真度高2-4倍,但低于纯校对聚合酶(如KAPA HiFi)的保真度。用KAPA 长片段热启动(LongRange HotStart)生成的反应产物带聚A尾,可克隆至 TA 克隆载体。
特点和优势
高灵敏度扩增长靶标:
优于复杂目标:
临时速记:
- 扩增灵敏度高,特异性可达 15kb 的靶点
- 低输入 DNA 的高产率
优于复杂目标:
- 在竞争远程系统失效时表现出高产量、更高的灵敏度和特异性
临时速记:
- KAPA LongRange HotStart 是 KAPA Taq HotStart 和校正 DNA 聚合酶的混合物。
- 适用于短、中、长距离 PCR,以及模板 DNA 量较低的 PCR。
- 保真度比 Taq 好 2-4 倍。对于短扩增子,替换 Taq DNA 聚合酶以提高产量和/或保真度。
- 以高产率和高灵敏度放大中长距离目标。
- KAPA LongRange Buffer (无 Mg)设计用于长距离、灵敏的 PCR。MgCl 2 单独提供用于优化。
质量
经确认,每批 KAPA LongRange HotStart DNA 聚合酶的污染蛋白含量 < 2% (Agilent protein 230 Assay)。KAPA LongRange HotStart PCR 系统经过严格的质量控制检测,不存在污染的外切和内切酶活性,并且符合 DNA 污染水平方面的严格要求。
制备说明
使用前务必确保产品已完全解冻并混合。试剂可在 4°C 保存,供短期使用(最长 1 个月)。长期储存需恢复至 -20°C。
其他说明
仅供研究使用。不不用于诊断操作。
法律信息
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- KAPA Long Range HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL or 2.5 U/μL
- 5X KAPA Long Range Buffer
- MgCl2 25 mM
- dNTP Mix 10 mM each dNTP
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
Ameet S Sengar et al.
Cell reports, 29(13), 4285-4294 (2019-12-26)
NMDA receptors (NMDARs) are critical for physiological synaptic plasticity, learning, and memory and for pathological plasticity and neuronal death. The GluN1 subunit is encoded by a single gene, GRIN1, with 8 splice variants, but whether the diversity generated by this
Martyna Lukoseviciute et al.
Developmental cell, 47(5), 608-628 (2018-12-05)
The neural crest (NC) is a transient embryonic stem cell-like population characterized by its multipotency and broad developmental potential. Here, we perform NC-specific transcriptional and epigenomic profiling of foxd3-mutant cells in vivo to define the gene regulatory circuits controlling NC specification. Together
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.