Merck
G6PDHII-RO
Roche
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P-DH)
grade II, from yeast
别名:
G6P-DH, 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
生物来源
yeast
质量水平
表单
suspension
比活
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
包装
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
9.2
pH值范围
5-11
运输
wet ice
一般描述
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)是一种普遍存在的酶,在戊糖产生过程中起催化作用。它还产生NADPH用于各种生物合成和解毒反应。有时G6PD可作为主要糖酵解途径的一种替代葡萄糖利用方法。它还可以作为X染色体上的DNA标记。
应用
用于酶法测定糖原的 C6 磷酸化。
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P-DH)是NADPH辅助因子循环系统的一个组成部分。额外试剂葡萄糖-6-磷酸。
质量
污染物:<0.001% CK、<0.05% GR、<0.01% 6-PGDH和PGluM、<0.02% HK、<0.002% PGI
外形
悬浮于3.2 M硫酸铵溶液中,pH约为6.0
制备说明
激活剂:Mg2+(5至10 mM)
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anna A DePaoli-Roach et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 841-850 (2014-11-25)
Glycogen is a branched polymer of glucose that acts as an energy reserve in many cell types. Glycogen contains trace amounts of covalent phosphate, in the range of 1 phosphate per 500-2000 glucose residues depending on the source. The function