Merck
11835289910
Roche
PCR DIG标记混合物PLUS
greener alternative
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume), pkg of 2 × 250 μL, solution
别名:
DIG系统, PCR标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
形狀
solution
用途
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume)
包裝
pkg of 2 × 250 μL
製造商/商標名
Roche
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
一般說明
PCR DIG标记MixPLUS是脱氧腺苷三磷酸(dATP)、脱氧胞嘧啶三磷酸(dCTP)、脱氧鸟苷三磷酸(dGTP)、脱氧尿苷三磷酸(dUTP)和洋地黄毒苷(DIG)-11-dUTP的锂盐混合物。该核苷酸混合物可以直接添加到聚合酶链反应(PCR)中,并将DIG标记的核苷酸掺入PCR产物中。掺入dUTP(代替脱氧胸苷三磷酸(dTTP))可以降解先前与尿嘧啶-DNA糖基化酶(UNG)进行的扩增反应中污染的PCR产物,从而防止残留污染。掺入的DIG标记可使PCR产物与抗DIG偶联物的检测更加灵敏,例如在PCR ELISA,DIG标记和PCR ELISA,DIG检测中。PCR DIG标记MixPLUS可提供与PCR DIG标记混合物相当的信号强度。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。本品符合安全化学品原则。  DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代核酸放射性标记和检测。有许多已发表论文证明了DIG系统的通用性,因此使用放射性标记不再是标记用于杂交的DNA的唯一选择。
應用
PCR DIG标记MixPLUS用于在聚合酶链反应(PCR)中用洋地黄毒苷(DIG)-脱氧尿苷三磷酸(dUTP)直接标记扩增产物并防止残留。PCR DIG标记Mixplus浓缩10倍。对于每个反应,向反应混合物中加入最终体积的10%。
品質
对PCR DIG标记MixPLUS进行功能测试。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
商品
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。