Merck
11746081001
Roche
亚硝酸盐/硝酸盐,比色试验
sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring
别名:
亚硝酸盐, 比色测试, 硝酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
用途
sufficient for ~64 assays
包裝
pkg of 1 tests (5 components)
製造商/商標名
Roche
應用
water monitoring
儲存溫度
2-8°C
一般說明
线性
该方法在 0.02 mg 亚硝酸盐或硝酸盐/l 样品溶液至 5.00 mg 亚硝酸盐或硝酸盐/l 样品溶液范围内呈线性。
检测限:0.02 mg/L 亚硝酸盐和硝酸盐
特異性
在规定条件下,硝酸还原酶与硝酸根离子发生特异性反应。
應用
用于测定水、废水、环境样品、植物材料、食品、药品、化妆品和生物样品中亚硝酸盐和/或硝酸盐的半微量测定法。亚硝酸盐/硝酸盐,在一项研究中使用比色试验估计桃金娘油Myrtii oleum)对四氧嘧啶和降血糖糖尿病兔子中抗氧化酶(如过氧化氢酶和超氧化物歧化酶)的体内影响。
包裝
1 个测试组合包含 5 种组份。
準備報告
工作溶液:溶液制备
  • 使用未稀释的 #1 瓶的内容物,使用前加热至 15 至 25 °C
  • 将一片辅酶片放入烧杯中并溶解在瓶 1 的 3 ml 溶液中使用随配的镊子取出辅酶片。所得溶液为反应混合物 2,其足以进行 12 次硝酸盐测定,使用前升温至 15 至 25 °C。
  • 将瓶 #3 的内容物溶解在 0.7 毫升双蒸水中以获得溶液 3。
  • 使用未稀释的瓶#4内容物。
  • 使用未稀释的瓶#5内容物。
储存条件(工作溶液):
  • 在使用前立即制备反应混合物 2
  • 硝酸盐还原酶溶液可在 2 至 8 °C 下稳定保存 2 星期。
  • 显色试剂 I 溶液在 2 至 8 °C 下可稳定保存 3 个月。
  • 显色试剂 II 溶液在 2 至 8 °C 下可稳定保存 3 个月。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Potassium phosphate buffer, stabilized, pH 7.5
  • NADPH, tablets, each containing NADPH and stabilizers
  • Nitrate reductase, lyophilized, 8 U
  • Color Reagent I, consisting of sulfanilamide and stabilizers
  • Color Reagent II, consisting of N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride and stabilizers
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Emma Gracia-Lor et al.
Chemosphere, 87(5), 453-462 (2012-01-10)
A survey on the presence of pharmaceuticals in urban wastewater of a Spanish Mediterranean area (Castellon province) was carried out. The scope of the study included a wide variety of pharmaceuticals belonging to different therapeutical classes. For this purpose, 112
Aylin Sepici-Dincel et al.
Journal of ethnopharmacology, 110(3), 498-503 (2006-11-15)
In this study we aimed to evaluate the in vivo effects of myrtle oil (myrtii oleum) on the antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and catalase, the levels of malondialdehyde in liver tissues as an index of lipid peroxidation and