Merck
11699121001
Roche
PCR 缓冲液
suitable for PCR, pkg of 2 × 2 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116133
包装
pkg of 2 × 2 mL
制造商/商品名称
Roche
技术
PCR: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
试剂盒提供的 PCR 缓冲液(不含 MgCl2)与试剂盒提供的 MgCl2 储备溶液一起用于单独调整 Mg2+ 浓度。大多数 PCR 应用中,浓度为 1.5 mM 的 MgCl2 即可实现满意的结果,每种核苷酸的 dNTP 浓度为 200 μM。为了优化 PCR,需要进行滴定来确定最佳 Mg2+ 浓度,以确保高 PCR 特异性和扩增子产量。
应用
用于使用 Taq DNA 聚合酶的聚合酶链反应 (PCR) 中氯化镁浓度的优化。
包装
1组包含2种组分
1组包含3种组分
质量
功能测试:每批缓冲液都在 PCR 中进行测试。
杜绝污染:根据当前质量控制程序,未检测到外切或内切酶活性。
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • PCR Buffer without Mg2+ 10x concentrated
  • Alkaline Phosphatase Substrate, CSPD
  • Enhancer, Emerald II
  • Assay Buffer
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)