Merck
11684809910
Roche
原位细胞死亡检测试剂盒,AP
sufficient for ≤50 tests, kit of 1 (3 components), suitable for detection
别名:
细胞死亡试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
用途
sufficient for ≤50 tests
质量水平
包装
kit of 1 (3 components)
制造商/商品名称
Roche
技术
immunohistochemistry: suitable
应用
detection
储存温度
−20°C
一般描述
在免疫组织化学研究中,可通过光学显微镜利用该试剂盒检测和定量单细胞水平的凋亡细胞。
内容物:
  • 酶溶液(TdT)
  • 标记溶液(荧光素-dUTP)
  • 转换AP(抗荧光抗体-AP),即用型
特异性
TUNEL反应倾向于对在凋亡过程中产生的DNA链断裂进行标记。这能够将凋亡与坏死以及由细胞增殖抑制药物或放射诱导的初级DNA链断裂进行区分。
应用
原位细胞死亡检测试剂盒AP,是一种准确,快速,简单的非放射性技术,通过光学显微镜检测和定量单细胞水平和组织中凋亡性细胞死亡;它不可用于诊断。因此,原位细胞死亡检测试剂盒可用于许多不同的检测体系。比如:
  • 在基础研究中,检测冷冻和福尔马林固定组织切片中的单个凋亡细胞†
  • 在癌症研究中,检测恶性肿瘤细胞对于药物引起的细胞凋亡的敏感度
  • 通过复染法对经过异质性群体死亡的细胞进行分型
特点和优势
  • 灵敏度:标记(细胞染色)凋亡细胞最大密度比缺口转化方法高。
  • 快速:使用荧光素-dUTP能够在TUNEL反应后加入二级检测前直接分析样本
  • 方便:直接标记过程使用荧光素-DUTP,能够在分析过程中检测TUNEL反应效率。
  • 准确性:在分子水平(DNA链断裂处)鉴定凋亡,并且在凋亡早期阶段辨别细胞
  • 用途广泛:不需要底物;能够选择染色过程
包装
1个试剂盒包含3种组分。
产品规格
广泛使用的方法用于确定凋亡,包括基于琼脂糖凝胶电泳的基因组DNA分析以及基于3H-胸苷或5-溴-2′-脱氧-尿苷的DNA片段检测。方法包括在一个特定细胞群体中,将片段化的低分子量DNA和片段化的高分子量DNA分开。因此,这些方法无法给出特定细胞群体,尤其是组织切片中某一个细胞的情况。或者,单个凋亡细胞可以在显微镜下确认,因为会出现细胞核染色体浓缩和碎片化的特征。但是这种方法比较主观,而且当形态变化发生很快时,能够观察到的窗口期很短
凋亡的标志性事件就是DNA降解,在早期阶段,该事件的发生在核小体间DNA连接区域是有选择性的。DNA的切割可能会产生双链和单链的DNA断裂(切口)。两种类型的断裂都可在酶促反应中利用修饰的核苷酸(如生物素-dUTP、DIG-dUTP、荧光素-dUTP)的游离3′-OH端标记而被检测到。这些酶末端转脱氧核苷酰酶(TdT)可催化脱氧核糖核苷酸的模板非依赖性聚合至单链及双链DNA的 3′-末端。这种方法也被称之为TUNEL(TdT-介导的 dUTP-X缺口 末端标记)。或者,游离的3′-OH基团可能通过一种称为切口翻译的模板依赖机制而利用DNA聚合酶被标记。不过,TUNEL方法被认为灵敏度更高,更迅速。
样本材料:细胞肽和细胞涂片制备,生长在载玻片上的附着细胞,冷冻或石蜡包埋的组织切片。
原理
原位细胞死亡检测试剂盒AP能够检测凋亡早期阶段单链和双链DNA断裂。
凋亡细胞被固定和透化。随后,细胞和含有TdT和荧光素-DUTP的TUNEL反应混合物共同培养。在培养阶段,TdT催化单链和双链DNA加入荧光素-DUTP自由3′-OH基团。洗涤后,标记插入DNA损伤位置,标记是抗荧光素抗体偶联报告酶碱性磷酸酶。冲洗掉去除没有连接上的酶偶联物后,免疫复合体中留存的AP通过底物反应显现。
制备说明
工作溶液:将全部体积(50 μl)的酶溶液加入至剩下的450 μl标记溶液以获得500 μl TUNEL反应混合物。
充分混合以平衡组分。
储备条件 (工作溶液):TUNEL反应混合物
TUNEL反应混合物需要在使用前立即使用,不能保存。使用前将TUNEL反应混合物放在冰上。
转换-AP
一旦转换-AP溶液融解,储存在2到8℃(最多稳定
6个月)。
注意:不可冷冻。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
  • Converter AP (anti-fluorescein antibody-AP) ready-to-use
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amanda R Duselis et al.
Biology of reproduction, 83(6), 988-996 (2010-08-13)
Crosses between the North American deer mouse species Peromyscus maniculatus (BW) and P. polionotus (PO) produce dramatic asymmetric developmental effects. BW females mated to PO males (female bw × male po) produce viable growth-retarded offspring. In contrast, PO females mated
Caiwei Qiu et al.
Neural regeneration research, 8(23), 2126-2133 (2014-09-11)
Sevoflurane preconditioning has neuroprotective effects in the cerebral ischemia/reperfusion model. However, its influence on permanent cerebral ischemia remains unclear. In the present study, the rats were exposed to sevoflurane for 15, 30, 60, and 120 minutes, followed by induction of
Dong Yin et al.
PloS one, 7(8), e43891-e43891 (2012-09-01)
Nanosecond pulsed electric fields (nsPEF) induce apoptotic pathways in human cancer cells. The potential therapeutic effective of nsPEF has been reported in cell lines and in xenograft animal tumor model. The present study investigated the ability of nsPEF to cause
Xiaolin Li et al.
Scientific reports, 4, 6434-6434 (2014-09-23)
Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) is a ubiquitously used endocrine disruptor.There is widespread exposure to DEHP in the general population which has raised substantial public concern due to its potential detrimental health effects. It is particularly pertinent to investigate the molecular mechanisms of
Marina Sirota et al.
Science translational medicine, 3(96), 96ra77-96ra77 (2011-08-19)
The application of established drug compounds to new therapeutic indications, known as drug repositioning, offers several advantages over traditional drug development, including reduced development costs and shorter paths to approval. Recent approaches to drug repositioning use high-throughput experimental approaches to
商品
细胞凋亡测定使用膜联蛋白V、Caspase和TUNEL DNA片段化检测法检测程序性细胞死亡。
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.