Merck
11449451910
Roche
DNA分子量标记VIII,DIG标记
greener alternative
pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution, 10 μg/mL
别名:
DNA标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105335
表单
solution
质量水平
包装
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
制造商/商品名称
Roche
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
10 μg/mL
环保替代产品分类
储存温度
−20°C
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为一种安全的化学品。  DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代放射性标记和放射法检测核酸。有许多已发表论文证明了DIG系统的通用性,因此,使用放射性标记不再是标记用于杂交的DNA的唯一选择。
通过使用Hpa II切割pUCBM21 DNA和使用Dra I和Hind III切割pUCBM21 DNA制备的片段混合物。
大小范围:19 - 1114 bp
序列
该混合物含有17个DNA片段,它们的碱基对长度如下:19, 26, 34/34, 37, 67, 110, 124, 147, 190, 242, 320, 404, 489, 501, 692, 900和1114 bp。
注释:片段长度源自DNA序列的计算机分析。根据标记的大小范围,最小的片段只能在过载的凝胶上看到。
外形
即用型溶液,含10mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH 8.0。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bing Luo et al.
World journal of gastroenterology, 11(5), 629-633 (2005-01-19)
To understand the expression of latent and lytic genes of Epstein-Barr virus (EBV) in EBV-associated gastric carcinoma (EBVaGC) and to explore the relationship between EBV-encoded genes and development of EBVaGC at molecular level. One hundred and seventy-two gastric carcinoma tissues
商品
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.