推荐产品
用途
sufficient for ≤100 tests
质量水平
包装
kit of 1 (5 components)
制造商/商品名称
Roche
技术
immunofluorescence: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
该试剂盒利用免疫荧光显微镜检测掺入细胞DNA中的BrdU。它通过 体外 标记细胞或器官培养物或者通过 体内 标记而检测DNA合成,其中必须在固定前制备冷冻或石蜡包埋的组织切片。
通常,只有通过DNA变性才能实现抗体的结合。通常,将细胞暴露于酸、碱或加热可使DNA变性。然而,这些步骤会破坏细胞完整性,包括细胞形态以及表面和细胞质标记物。
BrdU标记和检测试剂盒I能够避免这些问题的发生。抗体制剂含有特异性核酸酶,其在使用酸性乙醇固定后可以接近BrdU。因此,也可以同时检测其他标记物(双重染色)。
通常,只有通过DNA变性才能实现抗体的结合。通常,将细胞暴露于酸、碱或加热可使DNA变性。然而,这些步骤会破坏细胞完整性,包括细胞形态以及表面和细胞质标记物。
BrdU标记和检测试剂盒I能够避免这些问题的发生。抗体制剂含有特异性核酸酶,其在使用酸性乙醇固定后可以接近BrdU。因此,也可以同时检测其他标记物(双重染色)。
特异性
BrdU单克隆抗体与5-溴-2′-脱氧尿苷发生特异性结合,并表现出与5-碘-2′-脱氧尿苷(10%)的交叉反应性。BrdU抗体与5-氟-2′-脱氧尿苷或任何内源细胞组分(如胸苷或尿苷)无交叉反应性。
应用
用乙醇固定以BrdU预标记的样本,然后使用BrdU单克隆抗体孵育。试剂盒提供的BrdU抗体含有优化的核酸酶混合物。这些核酸酶产生的单链DNA片段能够与BrdU抗体结合,同时不破坏细胞形态。加入荧光素标记的小鼠免疫球蛋白抗体,然后与BrdU抗体结合。随后,使用免疫荧光显微镜评价样本。
BrdU标记和检测试剂盒用于检测掺入细胞DNA的5-溴-2′-脱氧尿苷(BrdU)。
- 安全:未使用放射性同位素
- 易于使用:遵循标准免疫荧光方案
- 灵敏度:利用核酸酶使DNA变性,可实现高灵敏度的BrdU检测
- 灵活:适用于双重标记方法
BrdU标记和检测试剂盒用于检测掺入细胞DNA的5-溴-2′-脱氧尿苷(BrdU)。
包装
1个试剂盒包含5个组分
制备说明
通过监测掺入细胞DNA的放射性同位素[3H]-胸苷并进行放射自显影检测,可对细胞增殖进行研究。或者,可以使用5-溴-2′-脱氧尿苷(BrdU)代替胸苷。使用BrdU单克隆抗体以及酶或荧光染料偶联的二抗,能够轻松检测到DNA已掺入BrdU的细胞。
工作溶液:BrdU标记培养基
使用无菌细胞培养基按1:1000稀释BrdU标记试剂(终浓度10μM)。
注:对于体内标记,需要使用未稀释的BrdU标记试剂(1-2ml/100g体重)。
临用前配制。
BrdU抗体工作溶液
使用孵育缓冲液按1:10稀释BrdU抗体溶液。
临用前配制。
抗小鼠Ig抗体-荧光素储溶
将抗小鼠Ig抗体-荧光素溶液溶解于1 ml双蒸水中。
抗小鼠Ig抗体-荧光素工作溶液
用PBS按1:10稀释抗小鼠Ig抗体-荧光素储溶。如果需要长期储存,则加入BSA(牛血清白蛋白),10 mg/ml。
临用前配制。
洗涤缓冲液
使用双蒸水按1:10稀释洗涤缓冲液浓缩液(10x)(2号瓶)。
储存条件(工作溶液):BrdU标记培养基
将未稀释(1000x)培养基分装并保存在-15至-25°C下。
BrdU抗体工作溶液
未稀释抗体保存在-15至-25°C下。
抗小鼠Ig抗体-荧光素储液
可在2至8°下稳定保存。
洗涤缓冲液
可在2至8°下稳定保存。
样本材料:细胞培养:贴壁细胞,悬浮细胞,器官或外植体培养物。组织切片(经BrdU 体内 标记后)。
工作溶液:BrdU标记培养基
使用无菌细胞培养基按1:1000稀释BrdU标记试剂(终浓度10μM)。
注:对于体内标记,需要使用未稀释的BrdU标记试剂(1-2ml/100g体重)。
临用前配制。
BrdU抗体工作溶液
使用孵育缓冲液按1:10稀释BrdU抗体溶液。
临用前配制。
抗小鼠Ig抗体-荧光素储溶
将抗小鼠Ig抗体-荧光素溶液溶解于1 ml双蒸水中。
抗小鼠Ig抗体-荧光素工作溶液
用PBS按1:10稀释抗小鼠Ig抗体-荧光素储溶。如果需要长期储存,则加入BSA(牛血清白蛋白),10 mg/ml。
临用前配制。
洗涤缓冲液
使用双蒸水按1:10稀释洗涤缓冲液浓缩液(10x)(2号瓶)。
储存条件(工作溶液):BrdU标记培养基
将未稀释(1000x)培养基分装并保存在-15至-25°C下。
BrdU抗体工作溶液
未稀释抗体保存在-15至-25°C下。
抗小鼠Ig抗体-荧光素储液
可在2至8°下稳定保存。
洗涤缓冲液
可在2至8°下稳定保存。
样本材料:细胞培养:贴壁细胞,悬浮细胞,器官或外植体培养物。组织切片(经BrdU 体内 标记后)。
其他说明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- BrdU Labeling Reagent, sterile 1,000x concentrated
- Washing Buffer concentrate 10x concentrated
- Incubation Buffer
- Anti-BrdU antibody, contains nucleases for DNA denaturation
- Anti-mouse-Ig-fluorescein antibody
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Sandra Bauer et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(2), 812-822 (2004-02-07)
We have tested the hypothesis that elevated concentrations of TNF alpha could impair trophoblast invasion. Using first-trimester placental explant cultures, we have demonstrated that the cytokine inhibits in vitro migration of extravillous trophoblasts (EVT) on collagen I, and invasion through
Bin Lin et al.
Frontiers in endocrinology, 8, 253-253 (2017-10-27)
With recent advances in stem cell technology, it is becoming efficient to differentiate human pluripotent stem cells (hPSCs) into cardiomyocytes, which can subsequently be used for myriad purposes, ranging from interrogating mechanisms of cardiovascular disease, developing novel cellular therapeutic approaches
Nitin Sabherwal et al.
Development (Cambridge, England), 136(16), 2767-2777 (2009-07-28)
During neurogenesis in Xenopus, apicobasally polarised superficial and non-polar deep cells take up different fates: deep cells become primary neurons while superficial cells stay as progenitors. It is not known whether the proteins that affect cell polarity also affect cell
Boaz Kigel et al.
Blood, 118(15), 4285-4296 (2011-08-13)
Plexin-A4 is a receptor for sema6A and sema6B and associates with neuropilins to transduce signals of class-3 semaphorins. We observed that plexin-A1 and plexin-A4 are required simultaneously for transduction of inhibitory sema3A signals and that they form complexes. Unexpectedly, inhibition
Christoph Mück et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 65(11), 1165-1180 (2010-08-03)
Tumor necrosis factor-like cytokine 1A (TL1A) is expressed in endothelial cells and contributes to T-cell activation, via an extracellular fragment TL1A(L72-L251), generated by ectodomain shedding. Fragments of TL1A, referred to as vascular endothelial growth inhibitor, were found to induce growth
商品
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
基于细胞的细胞增殖检测(BrdU、MTT、WST1)、细胞活力和细胞毒性实验,用于癌症、神经科学和干细胞研究应用。