Key Documents
QIA58
Sigma-Aldrich
BRDU 细胞增殖检测试剂盒
This proliferation assay is a non-isotopic immunoassay for quantification of BrdU incorporation into newly synthesized DNA of actively proliferating cells.
别名:
溴脱氧尿苷测定
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.84
品質等級
用途
sufficient for 1000 tests
sufficient for 200 tests
包裝
pkg of 1 96-well plate(s)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
輸入
sample type intact cells
sample type intact cells
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
用于定量细胞增殖的非同位素酶免疫测定。细胞周期进程的评估对于许多科学领域的研究至关重要。细胞进入 S 期时测定[3H]胸腺嘧啶核苷掺入量一直是检测细胞增殖的传统方法。 随后通过闪烁计数或放射自显影对[3H]胸苷进行定量。这项技术速度慢、工作量大,并且有一些限制,包括放射性同位素的处理和处置以及需要昂贵的设备。许多研究人员已经证明了一种成熟的[3H]胸腺嘧啶脱氧核苷摄取的替代方法。在这些方法中,胸腺嘧啶类似物溴脱氧尿苷(BrdU)取代了[3H]胸苷。将 BrdU 掺入活跃增殖细胞的新合成 DNA 链中。双链 DNA 部分变性后,可以通过免疫化学方法检测 BrdU,从而评估活跃合成 DNA 的细胞数量。Calbiochem® BrdU 细胞增殖测定包括将 BrdU 掺入平板培养的细胞中,并使用细胞层作为固相进行 BrdU 免疫标记。结果,该测定灵敏、快速、易于操作,适用于高样品通量。除了评估细胞增殖外,还可以从单一培养物中获得诸如细胞数量、形态和细胞抗原分析等信息。
BrdU 细胞增殖测定法一种非同位素免疫测定法,用于定量掺入活跃增殖细胞的新合成 DNA 中的 BrdU。它灵敏、快速且易于操作。
注意:1 T = 1 次测试
该增殖测定法一种非同位素免疫测定法,用于定量掺入活跃增殖细胞的新合成 DNA 中的 BrdU。
成分
BrdU 标签,固定液/变性液,BrdU 抗体,抗体稀释液,过氧化物酶山羊抗小鼠 IgG,结合物稀释液,底物,洗板浓缩液,终止液和说明书。
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
規格
试验时间:3 h
原則
Calbiochem® BrdU 细胞增殖测定法一种非同位素免疫测定法,用于定量掺入活跃增殖细胞的新合成 DNA 中的溴脱氧尿苷。
儲存和穩定性
自收到之日起,将试剂盒的全部组件储存于 -20°C,无霜冰箱。
使用前:
1.使用前,去除固定/变性液,并在室温下放置至少 4 小时。寒冷时可能出现的沉淀物,应放回溶液中。
2.用适当体积的 1X PBS 重悬过氧化物酶山羊抗小鼠 IgG。
•对于 200 次测试试剂盒,在 125 µl 1X PBS 中重悬过氧化物酶山羊抗小鼠 IgG。使用偶联稀释液进行任何批次特异性稀释。
•对于 1000 次测试试剂盒,在 250 µl 1X PBS 中重悬过氧化物酶山羊抗小鼠 IgG。使用偶联物稀释液进行批次特异性稀释。
将溶液在室温下静置 10 分钟。(或直到溶液澄清为止)。分成小的等分试样;当天不使用的等分试样应储存在 -20°C 的无霜冰箱中。
一旦试剂盒的组件都解冻可以使用之后:
•BrdU 标签和 100X 抗 BrdU 抗体应该分成小的等分试样,并与过氧化物酶山羊抗小鼠 IgG 一起储存在 -20°C 无霜冻的冰箱中;避免反复冻/融循环。
•试剂盒的所有其他组件(底物、抗体稀释液、结合稀释液、20X 洗板浓缩液、固定/变性液、终止液)应储存于 4°C。
其他說明
Hardonk, M.J. and Harms, G. 1990.Acta histochemica, Suppl.39, 99.
Muir, D., et al. 1990.Analytical Biochemistry185, 377.
Lanier, T. L., et al. 1989.Carcinogenesis10, 1341.
Magaud, J.-P., et al. 1988.J. Immunol. Methods106, 95.
Collins, S.J.1987.Blood70, 1233.
Porstmann, T., et al. 1985.J. Immunol. Methods82, 169.
Raza, A., et al. 1985.Cytometry6, 633.
Morstyn, G., et al. 1983.J. Clin. Invest.72, 1844.
Gratzner, H.G.1982.Science218, 474.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C
访问文档库
Anika Langenfurth et al.
Scientific reports, 6, 32203-32203 (2016-08-31)
The subventricular zone (SVZ) provides a constant supply of new neurons to the olfactory bulb (OB). Different studies have investigated the role of olfactory sensory input to neural precursor cell (NPC) turnover in the SVZ but it was not addressed
Hyun Jun Jung et al.
PloS one, 6(12), e28492-e28492 (2011-12-07)
Aquaporin (AQP) is a family of transmembrane proteins for water transport. Recent studies revealed that AQPs are likely to play a role in tumor progression and invasion. We aimed to examine the potential role of AQP5 in the progression of
Zhousheng Xiao et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(7), 2418-2432 (2011-04-02)
We investigated whether polycystin-1 is a bone mechanosensor. We conditionally deleted Pkd1 in mature osteoblasts/osteocytes by crossing Dmp1-Cre with Pkd1(flox/m1Bei) mice, in which the m1Bei allele is nonfunctional. We assessed in wild-type and Pkd1-deficient mice the response to mechanical loading
Ni Qiu et al.
Journal of cellular biochemistry, 113(3), 967-976 (2011-10-29)
Mutations and/or deletions of Pkd1 in mouse models resulted in attenuation of osteoblast function and defective bone formation; however, the function of PKD1 in human osteoblast and bone remains uncertain. In the current study, we used lentivirus-mediated shRNA technology to
Ni Qiu et al.
PloS one, 7(9), e46038-e46038 (2012-10-03)
Conditional deletion of Pkd1 in osteoblasts using either Osteocalcin(Oc)-Cre or Dmp1-Cre results in defective osteoblast-mediated postnatal bone formation and osteopenia. Pkd1 is also expressed in undifferentiated mesenchyme that gives rise to the osteoblast lineage. To examine the effects of Pkd1
商品
用于维持高质量经验证的无污染细胞培养的质量控制指南。免费下载ECACC手册。
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.