Merck
11140965001
Roche
ATP
Lithium salt
别名:
锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105600
质量水平
方案
97% (HPLC)
表单
solution
包装
pkg of 400 μL (4,000 cm2 membrane)
制造商/商品名称
Roche
浓度
100 mM
储存温度
−20°C
一般描述
ATP 是一种 100 mM 的锂盐溶液 (pH 7)。
应用
ATP,即锂盐,已被用作以下物质的组成成分:
  • 加样缓冲液
  • 体外转录反应混合物
  • 连接反应预混液
生化/生理作用
三磷酸腺苷(ATP)是一种中心代谢物,在细胞内扮演能量转移分子、磷酸供体和信号分子的角色。这种细胞外信号分子也充当外周和中枢神经系统的神经递质系。在外周神经系统中,ATP参与化学传递。
组分
成分
ATP,锂盐,100 mM
质量
典型分析:
97% ATP (HPLC), ≤1.5% ADP (HPLC), ≤0.5% AMP (HPLC)
经当前质量控制程序检验不存在RNA酶
Updated contents under Features & Benefits on CorpBase(CorpBase特性和优势章节的更新内容)
单位定义
1 mM ATP = 15.3A 260 单位
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous generation of many RNA-seq libraries in a single reaction
Shishkin AA, et al.
Nature Methods, 12(4), 323-323 (2015)
Anna Wypijewska Del Nogal et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Pre-miRNA-377 is a hairpin-shaped regulatory RNA associated with heart failure. Here, we use single-molecule optical tweezers to unzip pre-miRNA-377 and study its stability and dynamics. We show that magnesium ions have a strong stabilizing effect, and that sodium ions stabilize
Imaging changes in the cytosolic ATP-to-ADP ratio
Methods in Enzymology, 547, 355-371 (2014)
Oxidized low-density lipoprotein is a novel predictor of interferon responsiveness in chronic hepatitis C infection
Solbach P, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(3), 285-294 (2015)
Imaging changes in the cytosolic ATP-to-ADP ratio
Test, 547, 355-371 (2014)