Merck
03734927001
Roche
Taq DNA聚合酶,GMP级
≥13000 units/mg protein, >98% (SDS-PAGE), sufficient for ≤2,000 reactions, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
别名:
dna扩增, pcr, 引物延伸, 聚合酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
NACRES:
NA.55
描述
5 U/βl
质量水平
方案
>98% (SDS-PAGE)
用途
sufficient for ≤2,000 reactions
比活
≥13000 units/mg protein
特点
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
包装
pkg of 1,000 U
制造商/商品名称
Roche
参数
72 °C optimum reaction temp.
技术
PCR: suitable
输入
purified DNA
最佳pH
~9 (20 °C)
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般描述
在GMP条件下生产GMP级Taq DNA聚合酶。它还满足制药和生物技术行业研究和开发实验室的高质量和文件要求。GMP级Taq DNA聚合酶具有高度的批间一致性。GMP级重组Taq DNA聚合酶(来自水生栖热菌,重组大肠埃希菌)是一种高度加工的 5′–3′ DNA聚合酶,缺乏3′–5′核酸外切酶活性。热稳定酶是单链多肽,分子量约为95 kD。Taq DNA聚合酶还接受修饰的脱氧核糖核苷三磷酸作为底物,用于用放射性核苷酸,洋地黄毒苷,荧光素或生物素进行高效DNA标记。
应用
  • GMP级Taq DNA聚合酶可用于:
  • PCR
  • RT- PCR
  • 其他引物延伸反应,如测序和标记
包装
1个试剂盒包含2种组分
单位定义
一个单位Taq DNA聚合酶,GMP级定义为在包装说明书中规定的试验条件下,+65℃下60分钟内将20 nmol总脱氧核糖核苷三磷酸结合到酸可沉淀DNA中的酶量。
单位试验:用于活化DNA试验的培养缓冲液:
67 mM Tris/HCl;pH 8.3/25℃,5 mM MgCl2,10 mM巯基乙醇,0.2%聚多卡醇,0.2 mg/mL明胶,dATP、dGTP、dTTP各0.2 mM以及0.1 mM dCTP,pH 8.3(25℃)。
孵育程序:
M13mp9ss、M13引物(17mer)和1 μCi [α-32P]-dCTP与Taq DNA聚合酶的适当稀释液在65℃下50 μl孵育缓冲液孵育60分钟。通过三氯乙酸沉淀测定掺入的dNTP的量。
体积活度:5 U/μl
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
本产品的使用受到美国专利要求及其对应的境外同等专利的保护。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者′的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利声明的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Taq DNA Polymerase, GMP Grade 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M W Pfaffl
Nucleic acids research, 29(9), e45-e45 (2001-05-09)
Use of the real-time polymerase chain reaction (PCR) to amplify cDNA products reverse transcribed from mRNA is on the way to becoming a routine tool in molecular biology to study low abundance gene expression. Real-time PCR is easy to perform
Yun Huang et al.
PloS one, 5(1), e8888-e8888 (2010-02-04)
We recently showed that enzymes of the TET family convert 5-mC to 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC) in DNA. 5-hmC is present at high levels in embryonic stem cells and Purkinje neurons. The methylation status of cytosines is typically assessed by reaction with