文件
ZEQ7FTPDL
Milli-Q
脚踏板
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® EQ 7000 water purification systems
别名:
Milli-Q® EQ 7000脚踏板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
特點
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-POD®
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
连接到 Q-POD®分配器的脚踏板配件可通过简单的踩踏启动和停止超纯(1型)水的分配。 当与容量分配模式结合时,踩下踏板即可在分配点开始超纯水的生产。在设定体积时自动停止分配。
應用
该脚踏板用于在Milli-Q® EQ 7000水系统的POD(分配点)免提分配超纯水。
特點和優勢
  • 适合科学家,便于在接触纯化水时解放双手。
  • 体积分配模式节省了重复分配相同体积时的时间。
  • 支持实验室卫生协议,因为用户不需要触摸系统来接触水。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany