材料
Tygon®
參數
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
內徑
0.32 cm (0.125 in.)
長度
7.6 m (25 ft)
外徑
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
應用
Peristaltic pump use
準備報告
Sterilization Method
Non-autoclavable
Non-autoclavable
法律資訊
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.