主要文件
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
物料
stainless steel
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
25.4 cm (10 in.)
长度
22.2 cm (8.75 in.)
宽度
38 cm
重量
24 kg
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany