产品名称
Immobilon Crescendo Western HRP底物,100 mL, Western blotting, dot/slot blotting
共軛
peroxidase conjugate
品質等級
包裝
pkg of 100 mL
製造商/商標名
Luminata
技術
western blot: suitable
膜面積
1000 cm2 , membrane coverage
檢測方法
chemiluminescent
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
预混即用型化学发光HRP检测试剂
應用
用于免疫印迹检测。
西方蛋白印迹检测,墨点/狭线印迹检测
包裝
1 瓶用于 1000 cm2
品質
试剂已预先调配,以在西方蛋白印迹测定中,用各种抗体达到最佳的检测范围和敏感度。
儲存和穩定性
自收到之日起在4°C可稳定保存1年。含过氧化氢。须在通风良好的环境中使用。
法律資訊
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
商品
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
实验方案
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Western blotting前用于培养组织和细胞的细胞裂解和有效蛋白提取的样品制备实验方案。
相关内容
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.